Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
Diaphragm vacuum pumps, V-300
Diaphragm vacuum pumps, V-300
Supplier:  BUCHI
Certificates
undefined
Diaphragm vacuum pumps, V-300
Supplier:  BUCHI

Specifications

  • Catalog No:
  • BUCH11V300310
  • BUCH11V300320
  • BUCH11V300220
  • BUCH11V300300
  • BUCH11V300210
  • BUCH11V300000
  • BUCH11V300200
  • BUCH11V300110
  • BUCH11V300120
  • BUCH11V300020
  • BUCH11V300100
  • BUCH11V300010
  • Model:
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • V-300
  • Flow rate:
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • 1,8 m³/h
  • Final pressure (abs.):
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • 5±2 mbar
  • W×D×H:
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • 200×321×291 mm
  • Weight:
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg
  • 7,6 kg

Specifications