Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline USP

L(-)-Proline USP

Supplier:   Spectrum Chemical
L(-)-Proline USP
Supplier:  Spectrum Chemical
Certificates
L(-)-Proline USP

3 Options Available Below

Product Details & Documents
Synonyms:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Number:147-85-3
  • Formula:C₅H₉NO₂
  • MDL Number:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Merck Index:13,07871
  • Boiling Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:220…222 °C
  • Density:1.35 g/cm³ (25 °C)
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:205-702-2
Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Bottle
    1 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 000,00 €
    1 000,00 €
    1 * 1 kg
       1 000,00 €

  • Drum
    5 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 3 980,00 €
    3 980,00 €
    1 * 5 kg
       3 980,00 €

  • Drum
    25 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.