
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:13478-16-5
:
Formel:NH₄MgPO₄·6H₂O
MDL-Nummer:MFCD00150461
:245.41 g/mol (137.32 anhy)
Dichte:1.711
EINECS:232-075-2
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together