ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Camatril® 733
Chemical resistant gloves, Camatril® 733
Supplier:  KCL by Honeywell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Camatril® 733
Supplier:  KCL by Honeywell
Specifications
  • Catalog No:
  • KCHL733.9_U
  • KCHL733.10_U
  • KCHL733.8_U
  • Model:
  • 733
  • 733
  • 733
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Cuff style:
  • Long
  • Long
  • Long
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type A (AJKLMO), EN 388:2016 (3102X)
  • EN ISO 374-1 Type A (AJKLMO), EN 388:2016 (3102X)
  • EN ISO 374-1 Type A (AJKLMO), EN 388:2016 (3102X)
Specifications