VWR®, Digital Timer, One Channel
Digitaler Timer, 1-Kanal, Weiß/blau, ±0,01 %, 84×13×76 mm
Catalog # 609-0197
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Zählt 99 Minuten und 59 Sekunden lang herunter und hoch
- Stoppuhrmodus
- Wasserdichtes und dampfdichtes Design
- Memory-Funktion
- Für Waschbereiche, Nasslabore, Produktionsanlagen oder Außendienstarbeiten
Certifications: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Lieferung mit Batterie, Ständer, abnehmbarem Saugnapf und Kalibrierungszertifikat.
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- Farbe:Weiß/blau
- Bezeichnung:Digitaler Timer, 1-Kanal
- Seq:01
- B×T×H:84×13×76 mm
- Genauigkeit:±0,01 %
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



