ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Perfect Poly® PU First Grey
General purpose gloves, Perfect Poly® PU First Grey
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
undefined
General purpose gloves, Perfect Poly® PU First Grey
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Specifications
  • Catalog No:
  • DALL2100250/10
  • DALL2100250/11
  • DALL2100250/9
  • DALL2100250/7
  • DALL2100250/8
  • DALL2100250/6
  • Model:
  • PU First Grey
  • PU First Grey
  • PU First Grey
  • PU First Grey
  • PU First Grey
  • PU First Grey
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Polyamide
  • Gauge:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3131F)
  • EN 388:2016 (3131F)
  • EN 388:2016 (3131F)
  • EN 388:2016 (3131F)
  • EN 388:2016 (3131F)
  • EN 388:2016 (3131F)
Specifications