ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Showa B0710
 :  Showa
undefined
Chemical resistant gloves, Showa B0710
 :  Showa
  • Catalog No:
  • 112-5992
  • 112-5991
  • 112-5994
  • 112-5993
  • 112-5972
  • 112-5974
  • 112-5973
  • 112-5975
  • Model:
  • B0710
  • B0710
  • B0710
  • B0710
  • B0710
  • B0710
  • B0710
  • B0710
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • EN norm:
  • EN 374-2/-3, EN 388 (3000)
  • EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)
  • EN 374-2/-3, EN 388 (3000)
  • EN 374-2/-3, EN 388 (3000)
  • EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)