Auftragserfassung
Germany
ContactUsLinkComponent
11-Mercaptoundecansäure, Sigma-Aldrich®
11-Mercaptoundecansäure, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL674427-500MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
11-Mercaptoundecansäure, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL674427-500MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 mg
  • Seq:
    2725

Specifications

About this item

 :
 :218.3600 g/mol
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
CAS Number:71310-21-9
Formula:C₁₁H₂₂O₂S
MDL Number:MFCD00022096