EDTA disodium salt 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:139-33-3
:
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-Nummer:MFCD00070672
:336.21 g/mol
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:205-358-3
Frequently Bought Together