EDTA disodium salt 0.07940 mol/l in aqueous solution
Catalog # KRAF01937.6000
Lieferant: Bernd Kraft
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:10 L
- Seq:5214
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:336.21 g/mol
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:205-358-3
CAS-Nummer:139-33-3
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-Nummer:MFCD00070672