UHPLC columns, Pinnacle® DB C18 (USP L1)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Highly base-deactivated spherical silica manufactured by Restek. Monomeric C18 bonding. Hydrophobic C18 phase suitable for analyses of a wide range of compounds, from acidic through slightly basic. Replaces Hypersil® BDS C18 and Pinnacle® ODS Amine.
Specifications
- Catalog No:
- REST9414315
- REST9414575
- REST9414512
- REST9414511
- REST9414552-700
- REST9414572
- REST9414525-700
- REST9414532-700
- REST9414533-700
- REST9414535-700
- REST941435E
- REST9414515
- REST9414513-700
- REST941451E
- REST9414515-700
- REST941452E
- REST9414522-700
- REST9414523-700
- REST941453E
- REST941455E
- REST941456E
- REST9414512-700
- REST9414352-700
- REST9414353-700
- REST9414355
- REST9414355-700
- REST9414571
- 554-1558
- REST9414565
- REST9414333-700
- REST9414335
- REST9414335-700
- REST941433E
- REST9414351
- REST9414352
- REST9414315-700
- REST941431E
- REST9414331
- REST9414332
- REST9414332-700
- REST941450212
- REST9414212
- REST9414252
- REST9414555
- 554-1560
- 554-1559
- REST9414552
- REST9414551
- REST9414562
- REST9414561
- REST9414311
- REST9414312
- REST9414312-700
- REST9414313-700
- REST9414532
- REST941450210
- REST9414531
- REST9414525
- REST9414522
- REST9414521
- REST9414573-700
- REST9414575-700
- REST9414535
- REST9414562-700
- REST9414563-700
- REST9414565-700
- REST9414572-700
- REST9414553-700
- REST9414555-700
- REST941457E
- Carbon load:
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- Endcapped:
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1
- L1, L1