ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Syncronis™ Silica
HPLC columns, Syncronis™ Silica
Certificates
undefined
HPLC columns, Syncronis™ Silica
Specifications
  • Catalog No:
  • HYPE97005-254630
  • HYPE97005-253030
  • HYPE97003-154630
  • HYPE97002-102130
  • HYPE97005-014001
  • HYPE97005-152130
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 320 m²/g
  • 320 m²/g
  • 320 m²/g
  • 320 m²/g
  • 320 m²/g
  • 320 m²/g