ROTO-ROCK GENIE-Rotator-Wippgeräte
SCIISI-R102
New Product
- Bezeichnung:ROTO-ROCK GENIE, Euro-Stecker
- Seq:01
- Stromzufuhr:90 - 264 VAC, 50/60 Hz
- Versandgewicht:10,2 kg
- Max. load:4,5 kg
- Overall dimensions:400×300×380 mm
- Platform size:300×300 mm
- Betriebstemperatur:0...38 °C
- Nennleistung:24 V DC, 2,5 A
- Drehzahl:1 - 70 Zyklen/min, 1 - 35 min⁻¹
- Timer:1 s - 99 h, 59 min, 59 s oder Dauerbetrieb
- Gewicht:9,7 kg
- Rocking angle:±1 - 25° from horizontal
- VE:1
Programmierbare Kombination aus Rotator/Wippe mit digitalem Touchscreen, magnetischer Plattform und Klemmplattensystem.
- Intuitive Touchscreen-Steuerung erleichtert das Ändern der Programmeinstellungen
- Einstellung des Neigungswinkels und Geschwindigkeitsregelung sorgt für gründliches Mischen und verhindert Verschütten bei Verwendung offener Behälter im Wippmodus
- Beidseitige magnetische Plattform hält praktisch jede Art von Röhrchen oder Probengefäßen bei Verwendung von GENIE-Klemmplatten (Klemmplatten separat erhältlich)
- Programmiermodi umfassen Wipp-, Rotations- oder zeitgesteuertes automatisches Umschalten zwischen den beiden
- Kompaktes Design spart wertvollen Platz auf der Laborwerkbank
- Entwickelt für den Einsatz in Kühlräumen, Inkubatoren (ohne CO₂) oder bei Umgebungstemperatur
- Inklusive zweijähriger Garantie
Programmierbarer All-in-One-Tisch-GENIE-Wipp-/Rotator oder Wechsel von Wipp- zu Rotationsbewegung. Inklusive magnetischer Plattform und rutschfestem Wipptablett. Zubehör separat erhältlich. Das GENIE-Clip-Platten-System ist für die Handhabung einer Vielzahl von Gefäßen wie PCR-Röhrchen, Fläschchen, Flaschen und versiegelten Beuteln ausgelegt. Digitale Einstellung/Steuerung für Drehzahl, Gesamtzeit und Zykluszeit. Das Gerät verfügt außerdem über eine Pausen-/Fortsetzen-Taste, mit der der Bediener während des Prozesses einer Probe Reagenzien hinzufügen kann.
: Verschiedene Clip-Platten-Zubehörteile für magnetische Plattform erhältlich.
: Lieferung mit magnetischer Plattform und Wipptablett. Ohne Clip-Platten-Zubehör, das zum Anbringen der Proben an der magnetischen Plattform zum Drehen erforderlich ist. Keine besondere Handhabung erforderlich.
: Paket enthält die Kombination aus Einheit und Wipptablett.