ContactUsLinkComponent
Schüttelinkubator, Typ WIS-ML 02, ohne Beleuchtung, 2 Ebenen, Temp.-Bereich: 10°C - 60°C mit Kühlung, Schüttelgeschwindigkeit: 30-250 U/min., 25 mm Kreisbewegung, digitale Fuzzy-Steuerung, LCD-Display und Hintergrundbeleuchtung, Timer: 99 hr. / 59 mi 1 * 1 items
Catalog # WITGDH.WIS05002
Supplier:  witeg Labortechnik
New Product
Schüttelinkubator, Typ WIS-ML 02, ohne Beleuchtung, 2 Ebenen, Temp.-Bereich: 10°C - 60°C mit Kühlung, Schüttelgeschwindigkeit: 30-250 U/min., 25 mm Kreisbewegung, digitale Fuzzy-Steuerung, LCD-Display und Hintergrundbeleuchtung, Timer: 99 hr. / 59 mi 1 * 1 items
Catalog # WITGDH.WIS05002
Supplier:  witeg Labortechnik