Ionenaustauscher SD 2000 aus Edelstahl zur Vollentsalzung von klarem, praktisch eisen- und manganfreiem Wasser. Bestehend aus: Filterbehälter aus Edelstahl, mit innerem Düsensystem, einschließlich kompletter Füllung mit regenerierfähigem Mischbett Io 1 * 1 items
Katalogové číslo ELGAPRDIGU342778
Supplier: ELGA LabWater