ContactUsLinkComponent
mit Infrarot-Sensortechnik Gase und Messbereiche: Methan, Propan, Ethen: 0 bis 100 %UEG Ausgangssignal: 4 bis 20mA Schutzart: IP 65 und IP 1 * 1 items
Catalog # HUBE18421
Supplier:  HUBER
New Product
mit Infrarot-Sensortechnik Gase und Messbereiche: Methan, Propan, Ethen: 0 bis 100 %UEG Ausgangssignal: 4 bis 20mA Schutzart: IP 65 und IP 1 * 1 items
Catalog # HUBE18421
Supplier:  HUBER