ContactUsLinkComponent
Küvettenschleuder zur vollständigen und rückstandsfreien Trocknung von 8 Küvetten, mit einer Schichtdicke von 10 mm und einer Höhe von 45 mm. kurze Schleuder- und Trockenzeit Küvetten können völlig nass eingelegt werden Spaltmotor mit Gleichstrombrem 1 * 1 ST
Catalog # NEOL7-1500
Supplier:  NEOLAB
New Product
Küvettenschleuder zur vollständigen und rückstandsfreien Trocknung von 8 Küvetten, mit einer Schichtdicke von 10 mm und einer Höhe von 45 mm. kurze Schleuder- und Trockenzeit Küvetten können völlig nass eingelegt werden Spaltmotor mit Gleichstrombrem 1 * 1 ST
Catalog # NEOL7-1500
Supplier:  NEOLAB