Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Sorbitol
Bottle, 500 g
  APOSBI2889-500G
D-(-)-Sorbitol
  APOSBI2889-500G
 :  50-70-4
D-(-)-Sorbitol
Bottle, 500 g
 :  50-70-4
1 850,00 Kč
1 * 500 g
 :  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  •  :50-70-4
  •  :HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  •  :MFCD00004708
  •  :182.17 g/mol
  •  :Ambient
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    500 g