Ölen, Nr. 25-000-02 nach DAB, bestehend aus komplettem Destillationsaufsatz mit Kern NS 29/32, AIlihn-Kugelkühler, Entlüftungsstopfen NS 7/16, Messrohr 1 ml : 0 ,01 ml mit Kugel (3 ml) oberhalb des Nullpunktes, Czako-Dreiweghahn mit PTFE-Küken, Nachf 1 * 1 ST
Catalog # WINZ99-25-000-0201
Supplier: WINZER LABORGLASTECHN
Frequently Bought Together