ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 102 H-RC mit Infrarot-Schnittstelle Ultraschallbad mit Heizung gem. techn. Datenblatt 111118c für 230 V~(± 10%) 50/60 Hz Garantie: 3 Jahre bei Einschichtbetrieb mit fest angeschlossenem Netzkabel Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (Typ E 1 * 1 items
Catalog # BAND3071
SONOREX DIGITEC DT 102 H-RC mit Infrarot-Schnittstelle Ultraschallbad mit Heizung gem. techn. Datenblatt 111118c für 230 V~(± 10%) 50/60 Hz Garantie: 3 Jahre bei Einschichtbetrieb mit fest angeschlossenem Netzkabel Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (Typ E 1 * 1 items
Catalog # BAND3071
Frequently Bought Together