ContactUsLinkComponent
CAS Number: 108-32-7 Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 g/mol Dampfdruck 0.13 mmHg ( 20 °C) 0.98 mmHg ( 50 °C) Qualitätsniveau 100 Assay =99% Form liquid Selbstzündungstemp. 851 °F Expl.-Gr. 14.3 % Brechungsindex n20/D 1.421 (lit.) pH-Wert 7 (20 1 * 500 g
Catalog # SIAL809969-500G
Supplier:  Merck
CAS Number: 108-32-7 Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 g/mol Dampfdruck 0.13 mmHg ( 20 °C) 0.98 mmHg ( 50 °C) Qualitätsniveau 100 Assay =99% Form liquid Selbstzündungstemp. 851 °F Expl.-Gr. 14.3 % Brechungsindex n20/D 1.421 (lit.) pH-Wert 7 (20 1 * 500 g
Catalog # SIAL809969-500G
Supplier:  Merck
Frequently Bought Together