ContactUsLinkComponent
BCTEX- Vliesmatte 8mm 1000°C max. Betriebstemp. :1000 °C Breite :1000 mm Stärke :8 mm Einheit :lfd. m Wärmeleitfähigkeit :0,063 W/mK (200 °C) Wärmeleitfähigkeit :0,430 W/mK (1000 °C) 1 * 1 m
Catalog # HORS101808
Supplier:  HORST
BCTEX- Vliesmatte 8mm 1000°C max. Betriebstemp. :1000 °C Breite :1000 mm Stärke :8 mm Einheit :lfd. m Wärmeleitfähigkeit :0,063 W/mK (200 °C) Wärmeleitfähigkeit :0,430 W/mK (1000 °C) 1 * 1 m
Catalog # HORS101808
Supplier:  HORST
Frequently Bought Together