ContactUsLinkComponent
passend zu T-500 Serie Thermoelement Typ K, Fühlerlänge 300 mm, Durchmesser 1,6 mm Max. zulässige Betriebstemperatur 1000°C Anschlusskabel 1,2 m. Mineralisoliertes Thermoelement Typ K nach DIN EN 60584 Klasse 2, Mantel aus Inconel 1 * 1 items
Catalog # WINKWFSK6999
Supplier:  WINKLER
passend zu T-500 Serie Thermoelement Typ K, Fühlerlänge 300 mm, Durchmesser 1,6 mm Max. zulässige Betriebstemperatur 1000°C Anschlusskabel 1,2 m. Mineralisoliertes Thermoelement Typ K nach DIN EN 60584 Klasse 2, Mantel aus Inconel 1 * 1 items
Catalog # WINKWFSK6999
Supplier:  WINKLER
Frequently Bought Together