ContactUsLinkComponent
Unterzieh-Handschuhe, Latexfrei, Puri Liner Fit, Nylon, Weiß, 100000/ISO 8, Länge: 200 - 220 mm, Stulpenart: Strickbündchen, Handschuhgröße: S-XL, 50 pairs/pack 1 * 50 PAIR
Catalog # PURTIG600-L
Supplier:  PURITECH
Unterzieh-Handschuhe, Latexfrei, Puri Liner Fit, Nylon, Weiß, 100000/ISO 8, Länge: 200 - 220 mm, Stulpenart: Strickbündchen, Handschuhgröße: S-XL, 50 pairs/pack 1 * 50 PAIR
Catalog # PURTIG600-L
Supplier:  PURITECH
Frequently Bought Together