ContactUsLinkComponent
­ mit geschliffenen Kanten, 90°Größe  ­ ca. 76 x 26 mm  ­ Stärke ca. 1 mm  ­ mit einseitigem Beschriftungsfeld (ca. 20 mm)  ­ geladene Oberfläche zur besseren Haftung des Gewebes  ­ Liefermenge: 1.440 Stück (20 Packungen mit 72 Stück)  ­ weiß  No : 3 1 * 1.440 items
Catalog # LEIH3800200E
Supplier:  LEICA HISTOLOGY
­ mit geschliffenen Kanten, 90°Größe  ­ ca. 76 x 26 mm  ­ Stärke ca. 1 mm  ­ mit einseitigem Beschriftungsfeld (ca. 20 mm)  ­ geladene Oberfläche zur besseren Haftung des Gewebes  ­ Liefermenge: 1.440 Stück (20 Packungen mit 72 Stück)  ­ weiß  No : 3 1 * 1.440 items
Catalog # LEIH3800200E
Supplier:  LEICA HISTOLOGY
Frequently Bought Together