ContactUsLinkComponent
amtlich KB-Zertifiziert ( DKD), NS 10/19 Kl. A bis zur 3. Dezimale ausgewogen mit KB-Zertifikat vom Eichamt ( DKD-geprüft mit Schein ) mit Glaskappe NS 7,5 nach DIN ISO 3507 Thermometer mit Petroleumfüllung (ohne Quecksilber) 1 * 1 items
Catalog # NEUB0302-35-025
amtlich KB-Zertifiziert ( DKD), NS 10/19 Kl. A bis zur 3. Dezimale ausgewogen mit KB-Zertifikat vom Eichamt ( DKD-geprüft mit Schein ) mit Glaskappe NS 7,5 nach DIN ISO 3507 Thermometer mit Petroleumfüllung (ohne Quecksilber) 1 * 1 items
Catalog # NEUB0302-35-025
Frequently Bought Together