ContactUsLinkComponent
250VAC, 7A, Binder S678 Bemessungspannung :250V Bemessungsstrom :7A Schutzart :IP 40 Ausführung :Kabelstecker Polzahl :3 Anschlussquerschnitt:0,75 mm² Anschlussart :löten Temperaturbereich :-40 bis +85 °C Kabeldurchlass :4-6 mm Prüfstossspannung :17 1 * 1 ST
Catalog # HORS079903
Supplier:  HORST
250VAC, 7A, Binder S678 Bemessungspannung :250V Bemessungsstrom :7A Schutzart :IP 40 Ausführung :Kabelstecker Polzahl :3 Anschlussquerschnitt:0,75 mm² Anschlussart :löten Temperaturbereich :-40 bis +85 °C Kabeldurchlass :4-6 mm Prüfstossspannung :17 1 * 1 ST
Catalog # HORS079903
Supplier:  HORST
Frequently Bought Together