ContactUsLinkComponent
relative Feuchte und Temperatur, mit integriertem AirChip3000. Fühlerabmessungen: 100 x 15 mm, Einsatzbereich: 0...100%rF, -100...200°C, Genauigkeit @23°C±5K: ±0.8%rF / ±0.1 K, Hygromer HT-1 Feuchtesensor, inklusive Filterträger, 2 m Kabellänge und W 1 * 1 items
Catalog # ROTRHC2A-IC102
relative Feuchte und Temperatur, mit integriertem AirChip3000. Fühlerabmessungen: 100 x 15 mm, Einsatzbereich: 0...100%rF, -100...200°C, Genauigkeit @23°C±5K: ±0.8%rF / ±0.1 K, Hygromer HT-1 Feuchtesensor, inklusive Filterträger, 2 m Kabellänge und W 1 * 1 items
Catalog # ROTRHC2A-IC102
Frequently Bought Together