ContactUsLinkComponent
Chroma-Säule Di.30x600 mm, P0 NS29 Doppel mit Doppelmantel mit GL 14 u. PE-Oliven 600mm Nutzläng(Fritte-Einsch.) Hülse / Kern NS29/32 PTFE-Hahn NS14/4mm m.Vakuumanschluß u.Tropfspitze mit GL14 und PE-Olive 1 * 1 items
Catalog # NEUB1206-02-600
Chroma-Säule Di.30x600 mm, P0 NS29 Doppel mit Doppelmantel mit GL 14 u. PE-Oliven 600mm Nutzläng(Fritte-Einsch.) Hülse / Kern NS29/32 PTFE-Hahn NS14/4mm m.Vakuumanschluß u.Tropfspitze mit GL14 und PE-Olive 1 * 1 items
Catalog # NEUB1206-02-600
Frequently Bought Together