ContactUsLinkComponent
Temperatur, mit Display mit integrierten Sensoren, Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Alarmierung via LED Anzeige, Batteriezustands-Anzeige, Funktionstaste: Start/Stopp-Logging, Real-time Funktion (Echtzeituhr), Loop- oder Start/Stopp-Speichermodus, 1 * 1 items
Catalog # ROTRHL-20D
Temperatur, mit Display mit integrierten Sensoren, Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Alarmierung via LED Anzeige, Batteriezustands-Anzeige, Funktionstaste: Start/Stopp-Logging, Real-time Funktion (Echtzeituhr), Loop- oder Start/Stopp-Speichermodus, 1 * 1 items
Catalog # ROTRHL-20D
Frequently Bought Together