3-Ethynylaniline 99%
Bottle, 5 g
APOSOR2625-5G
: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
- :54060-30-9
- :C₈H₇N
- :MFCD00014779
- :117.15 g/mol
- :92…93 °C/2mmHg
- :1.12 g/cm³ (25 °C)
- :59 °C
- :Refrigerator
- :1993
- :3,III
- Pack type:Bottle
- Pk:5 g