Order Entry
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

2,3'-Difluorobenzophenone 97%

Bottle, 1 g
Katalogové číslo APOSPC2689M-1G
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
Katalogové číslo APOSPC2689M-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  58139-11-0
2,3'-Difluorobenzophenone 97%

Bottle, 1 g

Přejít na:
Číslo CAS:  58139-11-0
Price
2 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:58139-11-0
  • Vzorec:C₁₃H₈F₂O
  • MDL číslo:MFCD00017914
  • Bod varu:142…143 °C/3mmHg
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g

Specifikace