Nährkartonscheiben NKS Pseudomonas-CN, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Selektiver Nachweis von Pseudomonas aeruginosa aus Wasser (ISO 12780). 1 * 100 ST
Catalog # MOLL1145-H
Supplier: Dr. Möller & Schmelz
Frequently Bought Together