ContactUsLinkComponent
12 components Al 100mg/l Ca 100mg/l Fe 100mg/l K 100mg/l Mg 100mg/l Na 100mg/l Ni 100mg/l P 100mg/l Pb 100mg/l Si 100mg/l V 200mg/l Zn 100mg/l in HNO3 2% HF TR . Duree de conservation : 12 mois a ouverture du flacon, Duree de 1 * 500 mL
Catalog # ACSDC709.K1.2NTRF
Dodavatel:  CPACHEM
12 components Al 100mg/l Ca 100mg/l Fe 100mg/l K 100mg/l Mg 100mg/l Na 100mg/l Ni 100mg/l P 100mg/l Pb 100mg/l Si 100mg/l V 200mg/l Zn 100mg/l in HNO3 2% HF TR . Duree de conservation : 12 mois a ouverture du flacon, Duree de 1 * 500 mL
Catalog # ACSDC709.K1.2NTRF
Dodavatel:  CPACHEM
Frequently Bought Together