ContactUsLinkComponent
REAKT.GEF. 100ML DN60 GL14 TEMP.MANTEL DN60 M.RINGNUT, M.PE-OLIVEN, TEMPERIER- D.AUßEN 100X130MM GESAMTHÖHE BODEN GERADE, BORO 3.3 1 * 1 items
Catalog # NEUB5020-10-0100
REAKT.GEF. 100ML DN60 GL14 TEMP.MANTEL DN60 M.RINGNUT, M.PE-OLIVEN, TEMPERIER- D.AUßEN 100X130MM GESAMTHÖHE BODEN GERADE, BORO 3.3 1 * 1 items
Catalog # NEUB5020-10-0100
Frequently Bought Together