Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
ALUMINIUM CONC. 1,000±0,002 IN 5% HNO3 1 * 100 mL
Catalog # ANLYCZ90021N1
Supplier:  ANALYTIKA
ALUMINIUM CONC. 1,000±0,002 IN 5% HNO3 1 * 100 mL
Catalog # ANLYCZ90021N1
Supplier:  ANALYTIKA