ContactUsLinkComponent
MITTELSTÜCK ALLEIN EXTRAKTION INHALT 300ML KÜHLER NS 60/46, KOLBEN NS29/32 1 * 1 ST
Catalog # NEUB1021-0300-60
MITTELSTÜCK ALLEIN EXTRAKTION INHALT 300ML KÜHLER NS 60/46, KOLBEN NS29/32 1 * 1 ST
Catalog # NEUB1021-0300-60
Frequently Bought Together