ContactUsLinkComponent
LDPE-Beutel Precision Clean II 14 x18 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Stärke: 100 Mikron (4mil) Abmessungen: 14 ´x18´ (356x457 mm) Hergestellt im Reinraum Klasse 10 / 4 ISO Sauberkeit Ebene 100 nach KSC-C-123h und I 1 * 500 ST
Catalog # FISH10166
Supplier:  FISHER CONTAINER
LDPE-Beutel Precision Clean II 14 x18 Material: Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Farbe: Transparent Stärke: 100 Mikron (4mil) Abmessungen: 14 ´x18´ (356x457 mm) Hergestellt im Reinraum Klasse 10 / 4 ISO Sauberkeit Ebene 100 nach KSC-C-123h und I 1 * 500 ST
Catalog # FISH10166
Supplier:  FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together