ContactUsLinkComponent
CleanZone CC01/CZP/1.2 Midnight Folgendes Verlegungszubehör ist im Lieferumfang enthalten: -Umrandungsmaterial schwarz, -wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm) -Kaltschweißmittel 44 gr. (für ca. 8-10 mtr.) u. -Klebeband Sigaway (1 x 25 mtr.) -ESD fea 1 * 50 ST
Katalogové číslo DYCECZ01/CZP/1.2M
Supplier:  DYCEM
CleanZone CC01/CZP/1.2 Midnight Folgendes Verlegungszubehör ist im Lieferumfang enthalten: -Umrandungsmaterial schwarz, -wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm) -Kaltschweißmittel 44 gr. (für ca. 8-10 mtr.) u. -Klebeband Sigaway (1 x 25 mtr.) -ESD fea 1 * 50 ST
Katalogové číslo DYCECZ01/CZP/1.2M
Supplier:  DYCEM
Frequently Bought Together