ContactUsLinkComponent
KS/CleanZone CZ01/CZP/2 grau-gespr RES Im Lieferumfang enthalten: Umrandungsmaterial schwarz, wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm). Erdwiderstand 10,8 Ohm Dicke/Stärke: 2,1 mm , Belastbarkeit: 70Kg/cm²,Farbe: grau gesprenkelt (Titanium) Bei Standar 1 * 2 m2
Catalog # DYCECZ01/CZP/2X2MG
Supplier:  DYCEM
KS/CleanZone CZ01/CZP/2 grau-gespr RES Im Lieferumfang enthalten: Umrandungsmaterial schwarz, wasserfestes Klebeband Firmoflex(78mm). Erdwiderstand 10,8 Ohm Dicke/Stärke: 2,1 mm , Belastbarkeit: 70Kg/cm²,Farbe: grau gesprenkelt (Titanium) Bei Standar 1 * 2 m2
Catalog # DYCECZ01/CZP/2X2MG
Supplier:  DYCEM
Frequently Bought Together