ContactUsLinkComponent
TeplomÄ›r zábrusový 0+100x 60:0,5 NZ 14,5/23 Až do 10. 10. 2017 je stále umožněno používání rtuťových teploměrů, pokud jsou výhradně použity pro testy dle norem, které vyžadují použití rtuťových teploměrů. 1 * 1 KS
Catalog # EXAT13121101
Supplier:  EXATHERM
TeplomÄ›r zábrusový 0+100x 60:0,5 NZ 14,5/23 Až do 10. 10. 2017 je stále umožněno používání rtuťových teploměrů, pokud jsou výhradně použity pro testy dle norem, které vyžadují použití rtuťových teploměrů. 1 * 1 KS
Catalog # EXAT13121101
Supplier:  EXATHERM
Frequently Bought Together