ContactUsLinkComponent
Digestoř s manuálním ovládáním okna, typ 1500, výška 2250, 3x el. zásuvka 230V, světlo, vypínač osvětlení a ventilátoru, bezpečnos tní sklo s možnostní horizontálního posuvu 1 * 1 KS
Catalog # RIVO1500X900/2250
Supplier:  RIVOLAB
Digestoř s manuálním ovládáním okna, typ 1500, výška 2250, 3x el. zásuvka 230V, světlo, vypínač osvětlení a ventilátoru, bezpečnos tní sklo s možnostní horizontálního posuvu 1 * 1 KS
Catalog # RIVO1500X900/2250
Supplier:  RIVOLAB
Frequently Bought Together