ContactUsLinkComponent
Heizblockthermostat TH21 für 2 Blöcke, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. +3C... +130C, Temperatur-Einstellbereich 0C... +135C, Genau igkeit / Auflösung +/- 0,1C / 0,1C, Kapazität 2 Wechselblöcke, Heiz- / Kühl-Leistung 350 W, 230 V, 50 Hz 1 * 1 ST
Catalog # HAEP980923001
Supplier:  HAEP LABOR
undefined
Heizblockthermostat TH21 für 2 Blöcke, Temperatur-Arbeitsbereich Rt. +3C... +130C, Temperatur-Einstellbereich 0C... +135C, Genau igkeit / Auflösung +/- 0,1C / 0,1C, Kapazität 2 Wechselblöcke, Heiz- / Kühl-Leistung 350 W, 230 V, 50 Hz 1 * 1 ST
Catalog # HAEP980923001
Supplier:  HAEP LABOR
Frequently Bought Together