ContactUsLinkComponent
4 COMPOSES CL-, SO42-,NO3-,Cr6+ DANS H2O Chlorides (Cl-) 25mg/l Sulphates (SO42-) 25mg/l Nitrates (NO3-) 25mg/l Chromium (VI) (Cr6+) 0.045mg/l 1 * 1 L
Catalog # CMPL29AB.25.W.1L
4 COMPOSES CL-, SO42-,NO3-,Cr6+ DANS H2O Chlorides (Cl-) 25mg/l Sulphates (SO42-) 25mg/l Nitrates (NO3-) 25mg/l Chromium (VI) (Cr6+) 0.045mg/l 1 * 1 L
Catalog # CMPL29AB.25.W.1L
Frequently Bought Together