ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Chlorides (Cl-) 10mg/l Sulphates (SO42-) 10mg/l Nitrates (NO3-) 1mg/l Fluorides (F-) 1mg/l Bromides (Br-) 0.1mg/l 1 * 250 mL
Catalog # CMPL4783.D1.W.L25
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Chlorides (Cl-) 10mg/l Sulphates (SO42-) 10mg/l Nitrates (NO3-) 1mg/l Fluorides (F-) 1mg/l Bromides (Br-) 0.1mg/l 1 * 250 mL
Catalog # CMPL4783.D1.W.L25
Frequently Bought Together