ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.5mg/l Nitrates (NO3-) 20mg/l Chlorides (Cl-) 500mg/l Ammonium (NH4+) 10mg/l Phosphates (PO43-) 1mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL967D.K5.W.L1
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.5mg/l Nitrates (NO3-) 20mg/l Chlorides (Cl-) 500mg/l Ammonium (NH4+) 10mg/l Phosphates (PO43-) 1mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPL967D.K5.W.L1
Frequently Bought Together