ContactUsLinkComponent
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.06mg/l Nitrates (NO3-) 0.6mg/l Chlorides (Cl-) 60mg/l Ammonium (NH4+) 0.8mg/l Phosphates (PO43-) 0.05mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPLD3D0.60.W.L1
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.06mg/l Nitrates (NO3-) 0.6mg/l Chlorides (Cl-) 60mg/l Ammonium (NH4+) 0.8mg/l Phosphates (PO43-) 0.05mg/l 1 * 100 mL
Catalog # CMPLD3D0.60.W.L1
Frequently Bought Together