ContactUsLinkComponent
SOLUTION DE 8 ELEMENTS DANS HNO3 2% Li 200mg/l Fe 100mg/l Mg 100mg/l Al 100mg/l Cu 200mg/l Na 200mg/l Ca 200mg/l K 100mg/l 1 * 500 mL
Catalog # CMPL2DFA.K1.2N.L5
SOLUTION DE 8 ELEMENTS DANS HNO3 2% Li 200mg/l Fe 100mg/l Mg 100mg/l Al 100mg/l Cu 200mg/l Na 200mg/l Ca 200mg/l K 100mg/l 1 * 500 mL
Catalog # CMPL2DFA.K1.2N.L5
Frequently Bought Together