ContactUsLinkComponent
SCREEN TFT ist der schonende Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays. Der standfeste Aktivschaum enthält keine ag gressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. Durch die antistatische Wirkung wird die künftige Sta 1 * 200 mL
Catalog # HMIN103860
SCREEN TFT ist der schonende Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays. Der standfeste Aktivschaum enthält keine ag gressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. Durch die antistatische Wirkung wird die künftige Sta 1 * 200 mL
Catalog # HMIN103860
Frequently Bought Together