Ultraschall-Prozessor, Handgerät, auch am Stativ montierbar, 100 Watt, Frequenz 30kHz, automatische Frequenzregelung, Amplitude einstellbar 20-100%, Pulsbetrieb 0-100%, trockenlaufsicher, im Transportkoffer, mit Stativhalterung STH-16 und mit Werkzeu 1 * 1 ST
Catalog # HIELUP100H
Supplier: Hielscher Ultrasonics
Frequently Bought Together